Learn More
1H,1H,12H,12H-Perfluoro-1,12-dodecanodiol, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389255 5 g 5 g
11379255 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389255 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16588.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 183162-43-8 | C12H6F20O2 | 562.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183162-43-8
Fórmula molecular C12H6F20O2
Peso molecular (g/mol) 562.146
Número MDL MFCD00236625
Clave InChI MBKZIVRAOJBYDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,12h,12h-perfluoro-1,12-dodecanediol, 1h,1h,12h,12h-perfluorododecanediol, 1h,1h,12h,12h-perfluoro-1,12-dodecandiol, 1h,1h,12h,12h-perfluorododecane-1,12-diol, 1h,1h,12h,12h-icosafluoro-1,12-dodecanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosakis fluoranyl dodecane-1,12-diol
PubChem CID 2776100
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosafluorodecano-1,12-diol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,12H,12H-Perfluoro-1,12-dodecanediol
Punto de fusión 156°C to 160°C
Punto de ebullición 170°C (5 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.15
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico