Learn More
1H,1H,10H,10H-perfluoro-1,10-decanodiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313776 5 g 5 g
11303776 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16823.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 754-96-1 | C10H6F16O2 | 462.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 754-96-1
Fórmula molecular C10H6F16O2
Peso molecular (g/mol) 462.13
Número MDL MFCD00192200
Clave InChI NSKCTPBWPZPFHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733404
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadafluorodecano-1,10-diol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,10H,10H-Perfluoro-1,10-decanediol
Punto de fusión 132°C to 134°C
Punto de ebullición 132°C (4 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1894671
Sinónimo 1h,1h,10h,10h-perfluorodecane-1,10-diol, 1h,1h,10h,10h-perfluoro-1,10-decanediol, 1h,1h,10h,10h-hexadecafluoro-1,10-decanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro-1,10-decanediol, 1,10-decanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro, hexadecafluorooctamethylenebismethanol, 1,10-decanediol,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro-1,10-decandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecakis fluoranyl decane-1,10-diol
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.13
Porcentaje de pureza 96%