Learn More
1H,1aH,6H,6aH-ciclopropa[a]indeno-1-ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30405174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405174 25 mg 25 miligramos
30408331 5 mg -
30406814 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95543325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501418-06-0
Fórmula molecular C11H10O2
Peso molecular (g/mol) 174.2
Nombre IUPAC 1,1a,6,6a-tetrahidrociclopropa[a]indeno-1-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)C1C2Cc3ccccc3C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1aH,6H,6aH-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O2/c12-11(13)10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(8)10/h1-4,8-10H,5H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0681