Learn More
1H-1-Etil Candesartán Cilexetilo, TRC
Código de producto. 18083550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18083550 100 mg 100 miligramos
18060750 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18083550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE900870100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914613-35-7
Fórmula molecular C35 H38 N6 O6
Peso molecular (g/mol) 638.71
Sinónimo 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, 1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 1-ciclohexixicarboniloxietililoxietilo 2-etoxi-3-[[4-[2-(1-etiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnnn6CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H38N6O6/c1-4-41-32(37-38-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.2853
Porcentaje de pureza >95%