Learn More
1H-[1]-benzazefe-2,5(3H,4H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-[1]-Benzazephe-2,5(3H, 4H)-dione |
| CAS | 16511-38-9 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1H-1-Benzazepine-2,5-dione, 3,4-dihydro-, 3,4-Dihydro-1H-1-benzazepine-2,5-dione, NSC 641163, 1H-[1]-Benzazephe-2,5(3H,4H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO2/c12-9-5-6-10(13)11-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2,(H,11,13) |
| SMILES | O=C1CCC(=O)c2ccccc2N1 |
| Nombre IUPAC | 3,4-dihidro-1H-1-benzazepina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 175.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0633 |