Learn More
1H-1,2,4-triazol, Mikromol™
Descripción
1H-1,2,4-triazol, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1 H-1,2,4-Triazole |
| CAS | 288-88-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1 H-1,2,4-Triazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C2 H3 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | c1nc[nH]n1 |
| Mostrar más |