Learn More
1H-1,2,4-triazol, Mikromol™
Código de producto. 18083370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18083370 100 mg 100 miligramos
18002820 25 mg 25 miligramos
30460066 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18083370 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0235.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1H-1,2,4-triazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Nombres de analitos o componentes 1 H-1,2,4-Triazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C2 H3 N3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazol
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
SMILES c1nc[nH]n1
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol
Peso molecular (g/mol) 69.07
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.0327 g/mol