Learn More
1H-1,2,4-triazol, LoGiCal
Código de producto. 30458196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458196 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458196 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0235.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Nombres de analitos o componentes 1 H-1,2,4-Triazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C2 H3 N3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazol
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES c1nc[nH]n1
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 69.07
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 69,0327 g/mol