Learn More
1H-1,2,4-triazol-3-tiol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10473014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10473014 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10473014 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00858EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-1, 2, 4-Triazole-3-thiol
CAS 3179-31-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C2H3N3S
Número MDL MFCD00005229
Cantidad 25 g
Sinónimo 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-3-thiol, mercaptotriazole, 4h-1,2,4-triazole-3-thiol, s-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1h-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-5-thiol, 1,3,4-triazine-2-thiol, 1,3,4-triazole-2-thiol
Clave InChI AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=C1NNC=N1
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-tiona
Peso molecular (g/mol) 101.13
PubChem CID 2723802
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.13
Porcentaje de pureza 97%