Learn More
1H-1,2,4-triazola-3-sulfonamida, TRC
Código de producto. 30135415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135415 50 mg 50 miligramos
30134855 100 mg 100 miligramos
30006987 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95511850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89517-96-4
Fórmula molecular C2 H4 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 148.14
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole-3-sulfonamide (9CI), s-Triazole-3-sulfonamide (6CI)
Nombre IUPAC 4H-1,2,4-triazola-3-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1nnc[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material s-Triazole-3-sulfonamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4O2S/c3-9(7,8)2-4-1-5-6-2/h1H,(H2,3,7,8)(H,4,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0055