Learn More
Ácido 1H-1,2,4-triazol-3-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30049869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049869 25 mg 25 miligramos
17923896 100 mg 100 miligramos
30460696 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30049869 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0542.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 1H-1,2,4-triazol-3-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid
CAS 4928-87-4
Nombres de analitos o componentes 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H3 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ribavirin Imp. C (EP), 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid, Ribavirin Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-4-1-5-6-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
SMILES OC(=O)c1nc[nH]n1
Nombre IUPAC Ácido 1H-1,2,4-triazol-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 113.07
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0225 g/mol