Learn More
Clorhidrato de 1H-1,2,4-triazol-1-carboxamidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15425786
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
15425786 5 g 5 g
15435786 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15425786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60475.06
 Artículo restringido
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 19503-26-5 | C3H6ClN5 | 147.566 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19503-26-5
Fórmula molecular C3H6ClN5
Peso molecular (g/mol) 147.566
Número MDL MFCD03095468
Clave InChI JDDXNENZFOOLTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-1,2,4-triazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboxamidine monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1,2,4-triazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboximidamide, monohydrochloride, c3h5n5.clh, ksc496s5d, 1,2,4-triazolecarboxamidine, chloride, 1-amidino-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-amidino-1h-1,2,4-triazole hydrochloride
PubChem CID 16218515
Nombre IUPAC 1,2,4-triazol-1-carboximidamida; clorhidrato
SMILES C1=NN(C=N1)C(=N)N.Cl
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamidine hydrochloride
Punto de fusión 215°C to 220°C
Cantidad 5 g
Beilstein 9500271
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.57
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.