Learn More
Ácido 1H-1,2,4-triazol-1-acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464357 250 mg 250 miligramos
15454357 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31732.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 28711-29-7 | C4H5N3O2 | 127.103 g/mol
1H-1,2,4-Triazole-1-acetic acid is used to produce (1-hydroxy-1-phosphono-2-[1,2,4]triazol-1-yl-ethyl)-phosphonic acid at the temperature of 100 - 110°C. It will need reagent H3PO4, PCl3 and solvent chlorobenzene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1H-1,2,4-triazol-1-acético se utiliza para producir ácido (1-hidroxi-1-fosfono-2-[1,2,4]triazol-1-il-etil)-fosfónico a temperaturas de entre 100 y 110 °C.Para esto se necesita usar reactivo H3PO4, PCL3 y disolvente de clorobenceno.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28711-29-7
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.103
Número MDL MFCD00036051
Clave InChI RXDBSQXFIWBJSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4-triazole-1-acetic acid, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl acetic acid, 1h-1,2,4-triazole-1-acetic acid, 1,2,4 triazol-1-yl-acetic acid, unii-w3ask2wbnh, 1,2,4-triazol-1-ylacetic acid, w3ask2wbnh, 1h-1,2,4-triazol-1-ylacetic acid, 1h-1,2,4-triazol-1-yl acetic acid, 1h-1,2,4-triazole-1-aceticacid
PubChem CID 1810180
Nombre IUPAC ácido 2-(1,2,4-triazol-1-il)acético
SMILES C1=NN(C=N1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-1,2,4-Triazole-1-acetic acid
Punto de fusión 201°C to 205°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 97%