Learn More
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]-quinoxalina-1-ona, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490237 10 mg 10 miligramos
15400247 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62250.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Inhibidor selectivo de la guanilil ciclasa sensible al óxido nítrico
Selective inhibitor of nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41443-28-1
Fórmula molecular C9H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 187.158
Número MDL MFCD00792620
Clave InChI LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, odq, 1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, unii-s57v2nmv38, 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a-quinoxalin-1-one, 1h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,a quinoxalin-1-one, 1-h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,2 quinoxalin-1-ine, 1h-odq
PubChem CID 1456
Nombre IUPAC [1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC3=NOC(=O)N23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]-quinoxalin-1-one
Punto de fusión 160°C to 170°C
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.15
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física De blanco a amarillo pálido sólido