Learn More
1H-1,2,3-Triazola, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-1,2,3-Triazole |
| CAS | 288-36-8 |
| Fórmula molecular | C2H3N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | v-Triazole (7CI,8CI), 1,2,3-Triazole, 2,3-Diazapyrrole, 2H-1,2,3-Triazole, Osotriazole, Pyrrodiazole, Triazacyclopentadiene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3N3/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,(H,3,4,5) |
| SMILES | c1c[nH]nn1 |
| Nombre IUPAC | 1H-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 69.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 69.0327 |