Learn More
1H-1,2,3-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458846 25 g 25 g
11438846 1 g 1 g
11448846 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16999.14
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 288-36-8 | C2H3N3 | 69.067 g/mol
It effectively promotes the proton conduction in polymer electrolyte membranes via an intermolecular proton-transfer mechanism. A useful triazole for proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Promueve eficazmente la conducción de protones en membranas electrolíticas de polímeros a través de un mecanismo intermolecular de transferencia de protones. Un triazol útil para la investigación proteómica
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-36-8
Fórmula molecular C2H3N3
Peso molecular (g/mol) 69.067
Número MDL MFCD00014490
Clave InChI QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
PubChem CID 67516
ChEBI CHEBI:35565
Nombre IUPAC 2H-triazol
SMILES C1=NNN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-1,2,3-Triazole
Punto de fusión 23°C to 25°C
Densidad 1.192
Punto de ebullición 208°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.498
Cantidad 25 g
Beilstein 104766
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.07
Porcentaje de pureza 98%