Learn More
1H-[1,2,3]Triazola-4-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-[1,2,3]Triazole-4-carbaldehyde |
| CAS | 16681-68-8 |
| Fórmula molecular | C3H3N3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-1,2,3-Triazole-5-carbaldehyde, 1H-[1,2,3]Triazole-4-carbaldehyde, 2H-Triazole-4-carbaldehyde, NSC 20115 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3N3O/c7-2-3-1-4-6-5-3/h1-2H,(H,4,5,6) |
| SMILES | O=Cc1cnn[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 1H-triazola-5-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 97.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.0276 |