Learn More
1H-1,2,3-benzotriazol-5-amina, TRC
Código de producto. 30343152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343152 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30343152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB540540500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-1,2,3-Benzotriazol-5-amine
CAS 3325-11-9
Fórmula molecular C6 H6 N4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1H-Benzotriazol-5-amine, (1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-6-yl)amine, 1H-1,2,3-Benzotriazol-6-amine, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-amine, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-6-amine, 5(6)-Aminobenzotriazole, 5-Aminobenzotriazole, 5-Aminobenztriazole, 6-Aminobenzotriazole
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccc2n[nH]nc2c1
Nombre IUPAC 2H-benzotriazol-5-amina
Peso molecular (g/mol) 134.139
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.059