missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Cyfluthrin, TRC

Código de producto. 17917539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17917539 1 g 1 g
30134886 25 g 25 g
30134488 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17917539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9895101G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 68359-37-5
Fórmula molecular C22 H18 Cl2 F N O3
Peso molecular (g/mol) 434.29
Sinónimo BAY-FCR 1272, BAY-Vl 1704, Baythroid, Cyfloxylate, Cyfluthrin, Eulan SP, FCR 1272, Optem PT 600, Preventol HS 12, Renounce, Solfac, Solfac 050EW, Tempo 2, Tempo 20WP, Tombstone, Tombstone Helios, α-Cyano-3-phenoxy-4-fluorobenzyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, α-Cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Nombre IUPAC [cyano-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2ccc(F)c(Oc3ccccc3)c2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cyfluthrin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18Cl2FNO3/c1-22(2)15(11-19(23)24)20(22)21(27)29-18(12-26)13-8-9-16(25)17(10-13)28-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,15,18,20H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.0648
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.