Learn More
1F-Fructofuranosylnystose, MedChemExpress
Descripción
1F-Fructofuranosylnystose can be used in the synthesis of Fructooligosaccharides (FOSs). Fructooligosaccharides exhibit lots of beneficial effects on our health and have been used as food ingredients.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1F-Fructofuranosylnystose |
| CAS | 59432-60-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H52O26 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 250 mg/mL (301.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)OC[C@]2(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)OC[C@]3(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)OC[C@]4(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)O[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 828.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 828.72 |
| Mostrar más |