Learn More
(1E)-N-Metil-2-[1-(fenilmetil)-1H-indol-5-il]etinsulfonamida, TRC
Código de producto. 30482530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482530 250 mg 250 miligramos
30469164 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320600250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 894351-84-9
Fórmula molecular C18 H18 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 326.41
Nombre IUPAC (E)-2-(1-benzilindol-5-il)-N-metiletuleifonamida
SMILES CNS(=O)(=O)\C=C\c1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1E)-N-Methyl-2-(1-(phenylmethyl)-1H-indol-5-yl)ethenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N2O2S/c1-19-23(21,22)12-10-15-7-8-18-17(13-15)9-11-20(18)14-16-5-3-2-4-6-16/h2-13,19H,14H2,1H3/b12-10+
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1089