Learn More
[(1E)-2-Nitro-1-propen-1-il]benceno, Mikromol™
Descripción
[(1E)-2-Nitro-1-propen-1-il]benceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [(1E)-2-Nitro-1-propen-1-yl]benzene |
| CAS | 18315-84-9 |
| Nombres de analitos o componentes | [(1E)-2-Nitro-1-propen-1-yl]benzene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzene, [(1E)-2-nitro-1-propen-1-yl]-, Benzene, (2-nitro-1-propenyl)-, (E)-, Benzene, (2-nitropropenyl)-, (E)- (8CI), Benzene, [(1E)-2-nitro-1-propenyl]- (9CI), (1E)-2-Nitro-1-phenyl-1-propene, (1E)-2-Nitro-1-phenylprop-1-ene, (E)-(2-Nitroprop-1-en-1-yl)benzene, (E)-1-Phenyl-2-nitro-1-propene, (E)-2-Methyl-1-phenyl-2-nitroethene, (E)-2-Nitro-1-phenyl-1-propene, (E)-2-Nitro-1-phenylpropene, (E)-β-Methyl-β-nitrostyrene, (E)-β-Nitro-β-methylstyrene, [(1E)-2-Nitro-1-propenyl]benzene, trans-2-Nitro-1-phenyl-1-propene, trans-2-Nitro-1-phenylpropene, trans-β-Methyl-β-nitrostyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+ |
| SMILES | C\C(=C/c1ccccc1)\[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | [(E)-2-nitroprop-1-enil]benzeno |
| Mostrar más |