Learn More
1cP-LSD, TRC
Código de producto. 30136683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136683 10 mg 10 miligramos
30005777 1 mg 1 miligramo
30012489 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL35502510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C24H29N3O2
Peso molecular (g/mol) 391.51
Sinónimo (6aR,9R)-4-(Cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide, 1cP-LSD
Nombre IUPAC (6aR,9R)-4-(ciclopropanocarbonil)-N,N-dietil-7-metil-6,6a,8,9-tetrahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3cn(C(=O)C4CC4)c5cccc(C2=C1)c35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1CP-LSD (1-Cyclopropionyl lysergic acid diethylamide)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N3O2/c1-4-26(5-2)23(28)17-11-19-18-7-6-8-20-22(18)16(12-21(19)25(3)13-17)14-27(20)24(29)15-9-10-15/h6-8,11,14-15,17,21H,4-5,9-10,12-13H2,1-3H3/t17-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.226