Learn More
1cP-LSD, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1CP-LSD (1-Cyclopropionyl lysergic acid diethylamide) |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29N3O2/c1-4-26(5-2)23(28)17-11-19-18-7-6-8-20-22(18)16(12-21(19)25(3)13-17)14-27(20)24(29)15-9-10-15/h6-8,11,14-15,17,21H,4-5,9-10,12-13H2,1-3H3/t17-,21-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.226 |