Learn More
1Beta-Hidroxi Vitamina D3, TRC
Código de producto. 30392534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392534 25 mg -
30405791 1 mg 1 miligramo
30401128 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30392534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99583025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63181-13-5
Fórmula molecular C27H44O2
Peso molecular (g/mol) 400.64
Sinónimo (1beta,3beta,5Z,7E)- 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3-diol, 1beta-Calcidol, Alfacalcidol Impurity B (EP), (5Z,7E)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-triene-1beta,3beta-diol
Nombre IUPAC (1R,3R,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilideneciclohexano-1,3-diol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)C[C@@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1beta-Hydroxy Vitamin D3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26-,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.3341