Learn More
1Alfa-metilandrosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1a-Methyl-5a-androstan-3a-ol-17-one |
| CAS | 3398-67-2 |
| Fórmula molecular | C20H32O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Androstan-17-one','3-hydroxy-1-methyl-','(1α,3α,5α)- (9CI','ACI), (1α,3α,5α)-3-Hydroxy-1-methylandrostan-17-one (ACI), 5α-Androstan-17-one','3α-hydroxy-1α-methyl- (7CI','8CI), 1α-Methyl-5α-androstan-3α-ol-17-one, 1α-Methylandrosterone, 3α-Hydroxy-1α-methyl-5α-androstan-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h12-17,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15-,16-,17-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C |
| Nombre IUPAC | (1S,3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hidroxi-1,10,13-trimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.4669 |