Learn More
1Alfa-hidroxivitamina D2-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1alpha-Hydroxy Vitamin D2-d3 |
| CAS | 163081-47-8 |
| Fórmula molecular | C28H41D3O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (1α,3β,5Z,7E,22E)- 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-1,3-diol-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H44O2/c1-18(2)19(3)9-10-20(4)25-13-14-26-22(8-7-15-28(25,26)6)11-12-23-16-24(29)17-27(30)21(23)5/h9-12,18-20,24-27,29-30H,5,7-8,13-17H2,1-4,6H3/b10-9+,22-11+,23-12-/t19?,20-,24-,25-,26+,27+,28-/m1/s1/i3D3 |
| SMILES | [H][C@]1([C@H](C)/C=C/C(C([2H])([2H])[2H])C(C)C)CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)/C3=C |
| Nombre IUPAC | (1R,3S,Z)-5-(2-((1R,3aS,7aR,E)-7a-metil-1-((2R,E)-6-metil-5-(metil-d3)hept-3-en-2-il)octahidro-4H-inden-4-ilideno)etilideno)-4-metilenciclohexano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 415.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.35 |