Learn More
1alpha-Hydroxy VD4, MedChemExpress
Código de producto. 16481329
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16481329 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16481329 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13249
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 1alpha-Hydroxy VD4 , a 1alpha(OH)D derivative, can effectively induce the differentiation of monoblastic leukaemia U937, P39/TSU and P31/FUJ cells.
1alpha-Hydroxy VD4 , a 1alpha(OH)D derivative, can effectively induce the differentiation of monoblastic leukaemia U937, P39/TSU and P31/FUJ cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1alpha-Hydroxy VD4
CAS 143032-85-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H46O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1α-Hydroxy vitamin D4
SMILES C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C)([H])[C@]3(C)CCC/2
Peso molecular (g/mol) 414.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.66
Porcentaje de pureza 97.69%
Grado Research
Forma física Solid