Learn More
(1Alfa,3Beta,5Z,7E,22E)-24-Ciclopropil-1,3-dihidroxi-9,10-Secochola-5,7,10(19),22-tetraen-24-ona (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1alpha,3beta,5Z,7E,22E)-24-Cyclopropyl-1,3-dihydroxy-9,10-Secochola-5,7,10(19),22-tetraen-24-one |
| CAS | 126860-83-1 |
| Fórmula molecular | C27H38O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | MC 1046, Calcipotriol, anhydrous specified impurity A [EP] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H38O3/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2/h6-7,10,13,17,20,22-24,26,28,30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3/b13-6+,19-7+,21-10-/t17-,22-,23-,24+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](\C=C\C(=O)C1CC1)[C@H]2CC[C@H]3\C(=C\C=C/4\C[C@@H](O)C[C@H](O)C4=C)\CCC[C@]23C |
| Nombre IUPAC | (E,4R)-4-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-dihidroxi-2-metilidenociclohexilideno]etiliden]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-1-il]-1-ciclopropilpent-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 410.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.2821 |