Learn More
Ácido (1Alfa,3Alfa,5Alfa)-3,5-diaminociclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1alpha,3alpha,5alpha)-3,5-Diaminocyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 592537-89-8 |
| Fórmula molecular | C7H14N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h4-6H,1-3,8-9H2,(H,10,11)/t4?,5-,6+ |
| SMILES | N[C@@H]1C[C@H](N)CC(C1)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 158.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1055 |