Learn More
1alfa,25-dihidroxivitamina D2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1alpha,25-Dihydroxyvitamin D2 |
| CAS | 60133-18-8 |
| Fórmula molecular | C28 H44 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1α,25-Dihydroxyvitamin D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H44O3/c1-18(9-10-19(2)27(4,5)31)24-13-14-25-21(8-7-15-28(24,25)6)11-12-22-16-23(29)17-26(30)20(22)3/h9-12,18-19,23-26,29-31H,3,7-8,13-17H2,1-2,4-6H3/b10-9+,21-11+,22-12-/t18-,19+,23-,24-,25+,26+,28-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5S)-6-hidroxi-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etiliden]-4-metilidenociclohexano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 428.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.329 |