Learn More
1alpha, 25-Dihydroxy VD2-d6, MedChemExpress
Código de producto. 16491499
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
16491499 1 mg 1 miligramo
16429047 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16491499
Marca: Medchem Express HY15327
MedChemExpress 1alpha, 25-Dihydroxy VD2-D6 is a deuterated form of vitamin D.
1alpha, 25-Dihydroxy VD2-D6 is a deuterated form of vitamin D.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1alpha, 25-Dihydroxy VD2-d6
CAS 216244-04-1
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H38D6O3
SMILES O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Industry Type Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular (g/mol) 434.68
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.68