Learn More
1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2, MedChemExpress
Descripción
1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2 is a vitamin D analog.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2 |
| CAS | 457048-34-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H44O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O[C@@H](C[C@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/C(O)(C)C(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2 |
| Peso molecular (g/mol) | 444.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.65 |
| Porcentaje de pureza | 96.8% |
| Mostrar más |