Learn More
Abnova™ Sonda FISH 19p13/19q13.12
Código de producto. 16023365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16023365 200 μl 200 microlitros
16013365 100 μl 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16023365 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor FG0222.200uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Spécification
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Formato Tubo
Para utilizar con (aplicación) Hibridación in situ fluorescente (célula)
Tipo de producto ADN/ARN
Cantidad 200 μl
Formulario Líquido
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.