Learn More
(19E/Z)-seco Rapamicina Sal Sódica (>80%), TRC
Código de producto. 30138338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138338 100 mg 100 miligramos
30136073 50 mg 50 miligramos
30011301 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR124010100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148554-65-8
Fórmula molecular C51H78NNaO13
Peso molecular (g/mol) 936.15
Sinónimo (2E,4R,6E,8R)-1-[2-Oxo-2-[(2R,3R,6S)-tetrahydro-2-hydroxy-6-[(2S,3E,5E,7E,9S,11R,13R,14R,15E,17R,19EZ,21R)-14-hydroxy-22-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-2,13-dimethoxy-3,9,11,15,17,21-hexamethyl-12,18-dioxo-3,5,7,15,19-docosapentaen-1-yl]-3-met
Nombre IUPAC sodio (S)-(2-((2R,3R,6S)-2-hidroxi-6-((2S,3E,5E,7E,9S,11R,13R,14R,15E,17R,19E,21R)-14-hidroxi-22-((1S,3R,4R)-4-hidroxi-3-metaxiciclohexil)-2,13-dimetoxi-3,9,11,15,17,21-hexametil-12,18-dioxodocosa-3,5,7,15,15,19-pentaen-1-il)-3-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)-2-oxoacetil)piperidina-2-carboxilato
SMILES C[C@H](/C=C/C=C/C=C(\C)/[C@H](C[C@@H]1CC[C@@H](C)[C@@](C(=O)C(=O)N2CCCC[C@H]2C(=O)[O-])(O)O1)OC)C[C@@H](C)C(=O)[C@@H]([C@@H](/C(=C/[C@@H](C)C(=O)/C=C/[C@H](C)C[C@@H]3CC[C@H]([C@@H](C3)OC)O)/C)O)OC.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (19EZ)-seco-Rapamycin Sodium
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C51H79NO13.Na/c1-31(26-35(5)45(55)47(64-10)46(56)36(6)28-34(4)41(53)23-19-32(2)27-38-21-24-42(54)44(29-38)63-9)16-12-11-13-17-33(3)43(62-8)30-39-22-20-37(7)51(61,65-39)48(57)49(58)52-25-15-14-18-40(52)50(59)60;/h11-13,16-17,19,23,28,31-32,34-35,37-40,42-44,46-47,54,56,61H,14-15,18,20-22,24-27,29-30H2,1-10H3,(H,59,60);/q;+1/p-1/b13-11+,16-12+,23-19+,33-17+,36-28+;/t31-,32+,34-,35-,37-,38+,39+,40+,42-,43+,44-,46-,47+,51-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 935.54