Learn More
19-norandrosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 19-Norandrosterone |
| CAS | 1225-01-0 |
| Fórmula molecular | C18 H28 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3alpha-Hydroxy-5alpha-estran-17-one, 19-Norandrosterone, 5alpha-Estran-3alpha-ol-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11-16,19H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@H](O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (3R,5S,8R,9R,10S,13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 276.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.2089 |