Learn More
19-norandrosterona, LoGiCal
Código de producto. 30462094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462094 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462094 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0660.03
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 19-Norandrosterone
CAS 1225-01-0
Nombres de analitos o componentes 19-Norandrosterone
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H28 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3alpha-Hydroxy-5alpha-estran-17-one, 19-Norandrosterone, 5alpha-Estran-3alpha-ol-17-one
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11-16,19H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@H](O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (3R,5S,8R,9R,10S,13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 276.41
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.2089 g/mol