Learn More
(+)-19-Norandrost-4-eno-3,17-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione) |
| CAS | 734-32-7 |
| Fórmula molecular | C18 H24 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 19-Norandrost-4-ene-3,17-dione, Estr-4-ene-3,17-dione, Norandrostenedione, Estr-4-ene-3,17-dione (6CI,8CI,9CI), (+)-19-Norandrost-4-en-3,17-dione, (+)-19-Norandrost-4-ene-3,17-dione, (+)-Estr-4-ene-3,17-dione, Δ4-Estrene-3,17-dione, 19-Nor-4-androstenedione, 3,17-Dioxo-19-norandrost-4-ene, NSC 12164, d-19-Norandrost-4-ene-3,17-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-16H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-13-metil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1776 |