Learn More
19-nor-5-androsteno-3beta,17beta-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 19-Nor-5-androstene-3beta,17beta-diol |
| CAS | 25975-59-1 |
| Fórmula molecular | C18 H28 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3β,17β)-19-Noranandrost-5-ene-3,17-diol, Estr-5-ene-3β,17β-diol (6CI,7CI,8CI), (3β,17β)-Estr-5-ene-3,17-diol, 19-Nor-5-androstene-3β,17β-diol, 19-Nor-5-androstenediol, Δ5-Estrene-3β,17β-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h12,14-17,19-20H,2-10H2,1H3/t12?,14-,15-,16+,17?,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(O)C4)[C@@H]1CCC2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S)-13-metil-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 276.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.2089 |