Learn More
19-Hidroxicolesterol, TRC
Código de producto. 30394856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394856 10 mg
30401276 1 mg
30396217 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH91800510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 561-63-7
Fórmula molecular C27H46O2
Peso molecular (g/mol) 402.65
Sinónimo Cholest-5-ene-3,19-diol, (3β)-, Cholest-5-ene-3β,19-diol (8CI), (3β)-Cholest-5-ene-3,19-diol, 19-Hydroxycholesterol, 3β,19-Dihydroxycholest-5-ene, 19-Hydroxy cholesterol
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-10-(hidroximetil)-13-metil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(CO)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 19-Hydroxy Cholesterol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O2/c1-18(2)6-5-7-19(3)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-15-27(20,17-28)25(22)13-14-26(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.3498