Learn More
Ácido 18alfa-glicirrízico sal de amonio ~85%, TRC
Código de producto. 30133582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133582 5 mg 5 miligramos
30137994 50 mg 50 miligramos
30012770 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7351655MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80287-34-9
Fórmula molecular C42H62O16 . NH3
Peso molecular (g/mol) 840
Sinónimo 18alphaH-Glycyrrhizic Acid Ammonium Salt, 18alphaH-Glycyrrhizinic Acid Ammonium Salt, Yiganmei Ammonium Salt, alpha-Glycyrrhizin Ammonium Salt, 18alpha-Glycyrrhizin, 18alpha-Glycyrrhizinic Acid Ammonium Salt, alpha-Glycyrrhizin Ammonium Salt, (3beta,18alpha,20beta)-20-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O-beta-D-Glucopyranuronosyl-alpha-D-glucopyranosiduronic Acid Ammonium Salt;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(3S,4aR,6aR,6aR,6bS,8aS,11S,12aS,14aR,14bS)-11-carboxi-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptametil-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12,a,14a-dodecahidro-1H-picen-3-il]oxy-6-carboxi-4,5-dihidroxioxi-3-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico; Azane
SMILES N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O)O[C@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@H]7O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]7O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 18alpha-Glycyrrhizic Acid Ammonium Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31-,34+,35+,38-,39+,40+,41-,42-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 839.4303