Learn More
Testo™ 184 T4: registrador de datos de transporte USB para temperatura criogénica
Descripción
- Registrador ideal tanto para la industria farmacéutica como para la logística de la cadena de frío de alimentos
- Aplicaciones de congeladores/hielo seco hasta - 80 °C
- Intervalo de funcionamiento de - 80 a 70 °C: ideal para transportes en hielo seco
- Duración de la batería de hasta 100 días consecutivos con una gran memoria capaz de almacenar 40 000 lecturas
- Los informes PDF permiten un acceso rápido a la documentación no corruptible, sin software instalado.
- NFC (comunicación de campo cercano) permite un fácil acceso a la documentación con un dispositivo compatible
- La comunicación NFC a dispositivos compatibles permite que la documentación no alterada se muestre inmediatamente
- Configuración sencilla en cualquier ordenador con archivos precargados
- El certificado de calibración electrónica incorporado elimina las molestias de mantener la trazabilidad
- Clase de protección IP67
- GxP, ISO 9001:2008, FDA 21 CFR Parte 11, EN 12830 y conforme a HACCP internacional
Especificaciones
Especificaciones
| Memoria de datos | 40000 lecturas |
| Batería, tipo | Litio de 3 V (TLH-2450), intercambiable |
| Duración de la batería | 100 días (a una tasa de medición de 15 minutos) |
| Certificaciones/conformidad | Certificado por HACCP International; EN 12830; CE 2014/30/EU; DIN EN 50581:2013; DIN EN 61326-1:2013; CFR 21 parte 11 (en uso con el software Testo ComSoft CFR) |
| Interfaz | USB; NFC |
| Clasificación IP | IP67 |
| Material | Plástico ABS |
| Requisitos | Adobe™ Acrobat Reader |
| Para utilizar con (aplicación) | Logística de la cadena de frío farmacéutica y alimentaria |
| Exactitud (temperatura) | ±0,8 °C (de -80 a -35,1 °C), ±0,5 °C (de -35 a +70 °C) |
| Mostrar más |