Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de doble fila de 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca
Código de producto. 10564563 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
18 x 2,0/0,5 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10564563 18 x 2,0/0,5 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10564563 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    726.30€ / paquete de 1
    Ahorro 203.70€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Elimine la necesidad de utilizar adaptadores con este rotor, que admite dos volúmenes de tubo en una configuración única con tapa de rosca.
Elimine la necesidad de utilizar adaptadores con el rotor de doble filas Thermo Scientific™ 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca, que admite dos volúmenes de tubo en una configuración única.
Información sobre pedidos:
Las tapas de repuesto se venden por separado. Solicite el cuerpo del rotor (75003418) y los componentes para completar el conjunto. En el caso de las tapas de repuesto, solicite 75003406. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Series de microcentrífugas Thermo Scientific™ MicroCL 21/21R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca
Material Polímero diseñado
Tipo Rotor
Capacidad 18 x 2,0/0,5 ml
RCF máx. 20.800 x g
Vel. máx 14.800 rpm
Radio (métrico) 8,5 cm
Radio mín. (métrico) 4,8 cm
Diámetro máx. del tubo 11 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Ángulo 45 °
Biocontainment No
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.