Learn More
Ácido 18-(terc-butoxi)-18-oxooctadecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic Acid |
| CAS | 843666-40-0 |
| Fórmula molecular | C22H42O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Octadecanedioic Acid Mono(1,1-dimethylethyl) Ester, Octadecanedioic Acid Mono-tert-butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H42O4/c1-22(2,3)26-21(25)19-17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-18-20(23)24/h4-19H2,1-3H3,(H,23,24) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 18-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-18-oxooctadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 370.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.3083 |