Learn More
18-pentatriacontanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 18-Pentatriacontanone |
| CAS | 504-53-0 |
| Fórmula molecular | C35H70O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Di-n-heptadecyl Ketone, EP 2036-18, Heptadecyl Ketone, NSC 83612, Stearone, Wax KS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H70O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(36)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-34H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | pentatriacontan-18-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 506.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.5427 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?