Learn More
18-pentatriacontanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 18-Pentatriacontanone |
| CAS | 504-53-0 |
| Fórmula molecular | C35H70O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Di-n-heptadecyl Ketone, EP 2036-18, Heptadecyl Ketone, NSC 83612, Stearone, Wax KS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H70O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(36)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-34H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | pentatriacontan-18-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 506.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.5427 |