Learn More
18-Oxocortisol, TRC
Código de producto. 30006352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006352 10 mg 10 miligramos
30008385 5 mg 5 miligramos
30007814 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87061510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2410-60-8
Fórmula molecular C21H28O6
Peso molecular (g/mol) 376.44
Sinónimo 11β,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxo-pregn-4-en-18-al, (11β)-11,17,21-trihydroxy-3,20-diox-pregn-4-en-18-al
SMILES >>[H][C@]12[C@@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C=O)C[C@@H]2O)([H])CCC4=CC(CC[C@@]41C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 18-Oxocortisol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O6/c1-19-6-4-13(24)8-12(19)2-3-14-15-5-7-21(27,17(26)10-22)20(15,11-23)9-16(25)18(14)19/h8,11,14-16,18,22,25,27H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20+,21-/m0/s1