Learn More
18-nor-17,17-dimetil-5a-androst-13-en-2,3a-diol, TRC
Código de producto. 30418378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30418378 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30418378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN8775401MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 18-Nor-17,17-dimethyl-5a-androst-13-en-2,3a-diol
CAS 2174919-79-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20 H32 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo (5S,8R,9S,10S)-10,17,17-Trimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32O2/c1-19(2)9-8-14-13-5-4-12-10-17(21)18(22)11-20(12,3)16(13)7-6-15(14)19/h12-13,16-18,21-22H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,16-,17-,18?,20-/m0/s1
SMILES CC1(C)CCC2=C1CC[C@H]3[C@H]2CC[C@H]4C[C@H](O)C(O)C[C@]34C
Nombre IUPAC (3S,5S,8R,9S,10S)-10,17,17-trimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-2,3-diol
Peso molecular (g/mol) 304.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.2402
Porcentaje de pureza >95