Learn More
18-Metil nandrolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 18-Methyl Nandrolone |
| CAS | 793-55-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H28 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Gon-4-en-3-one','13-ethyl-17-hydroxy-','(17β)-, Gon-4-en-3-one','13-ethyl-17β-hydroxy- (7CI,8CI), 13-Ethyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-13-ethylgon-4-en-3-one, 18-Methyl-19-nortestosterone, RU 3366, 13-Ethyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one (18-Methylnandrolone), Levonorgestrel Imp. K (EP), Gon-4-en-3-one','13-ethyl-17-hydroxy-','(17beta)-, Gon-4-en-3-one','13-ethyl-17beta-hydroxy- (7CI,8CI), 13-Ethyl-17beta-hydroxygon-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-13-ethylgon-4-en-3-one, 18-Methyl-19-nortestosterone, RU 3366, 13-Ethyl-17beta-hydroxygon-4-en-3-one (18-Methylnandrolone) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O2/c1-2-19-10-9-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)21/h11,14-18,21H,2-10H2,1H3/t14-,15+,16+,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-etil-17-hidroxi-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.42 |
| Mostrar más |