Learn More
18-Metilo Mestranol, TRC
Código de producto. 30132721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132721 100 mg 100 miligramos
30005380 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320275100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14009-70-2
Fórmula molecular C22H28O2
Peso molecular (g/mol) 324.46
Sinónimo (17alpha)-13-Ethyl-3-methoxy-18,19-dinorpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 13beta-Ethyl-17alpha-ethynyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ol;
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-3-metoxi-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-ol
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 18-Methyl Mestranol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O2/c1-4-21-12-10-18-17-9-7-16(24-3)14-15(17)6-8-19(18)20(21)11-13-22(21,23)5-2/h2,7,9,14,18-20,23H,4,6,8,10-13H2,1,3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.2089